Acide behénique
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13057800
EHERC13057800EA 74.4 EUR InStock
EHERC13057800
Acide behénique
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0.8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité