Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Docosène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C13058050
EHERC13058050EA 94.9 EUR InStock
EHERC13058050
1-Docosène
1-Docosène


Formule: C₂₂H₄₄
Point d'ébullition: 162 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 58…60 °C
Densité: 0,8002 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027085
Numéro CAS: 1599-67-3
EINECS: 216-490-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité