Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Dodécane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C13060000
EHERC13060000EA 74.4 EUR InStock
EHERC13060000
n-Dodécane
n-Dodécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité