Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide laurique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C13060400
EHERC13060400EA 80 EUR InStock
EHERC13060400
Acide laurique
Acide laurique


Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité