Laurate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C13060500
EHERC13060500EA 83.7 EUR InStock
EHERC13060500
Laurate d'éthyle
Laurate d'éthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015065
Numéro CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité