(±)-2-Dodécanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C13061010
EHERC13061010EA 65.1 EUR InStock
EHERC13061010
(±)-2-Dodécanol
(±)-2-Dodécanol
Formule: C₁₂H₂₆O
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.831 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004551
Numéro CAS: 10203-28-8
EINECS: 233-500-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité