Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erucic acid

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: (Z)-Docos-13-enoic acid

C13203000
EHERC13203000EA 85.6 EUR InStock
EHERC13203000
Erucic acid
Erucic acid


Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063188
Numéro CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité