Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C13230000
EHERC13230000EA 168 EUR InStock
EHERC13230000
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)
Formule: C₂H₆ClO₃P
Numéro MDL: MFCD00002142
Numéro CAS: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité