Éthoxyacétate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Ethyl 2-ethoxyacetate, Ethoxyacetic acid ethyl ester
C13307000
EHERC13307000EA 76.3 EUR InStock
EHERC13307000
Éthoxyacétate d'éthyle
Éthoxyacétate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9996 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00040492
Numéro CAS: 817-95-8
EINECS: 212-447-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité