N-Éthylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C13319500
EHERC13319500EA 72.6 EUR InStock
EHERC13319500
N-Éthylaniline
N-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 204.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009025
Numéro CAS: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
ONU: 2272
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03800
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité