Uréthane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C13322000
EHERC13322000EA 231 EUR InStock
EHERC13322000
Uréthane
Uréthane
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007966
Numéro CAS: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ONU: 2757
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité