Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylcyclohexane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C13324000
EHERC13324000EA 74.4 EUR InStock
EHERC13324000
Ethylcyclohexane
Ethylcyclohexane


Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 132 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111,1 °C
Densité: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001523
Numéro CAS: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité