Butoxy-2-éthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C13328000
EHERC13328000EA 61.4 EUR InStock
EHERC13328000
Butoxy-2-éthanol
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité