Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C13328200
EHERC13328200EA 50.2 EUR InStock
EHERC13328200
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité