Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénoxy-2 éthanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C13328300
EHERC13328300EA 48.1 EUR InStock
EHERC13328300
Phénoxy-2 éthanol
Phénoxy-2 éthanol


Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité