Imidazolidine-2-thione
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
C13330000
EHERC13330000EA 85.6 EUR InStock
EHERC13330000
Imidazolidine-2-thione
Imidazolidine-2-thione
Formule: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005276
Numéro CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité