2-Ethylhexane-1,3-diol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C13340000
EHERC13340000EA 55.3 EUR InStock
EHERC13340000
2-Ethylhexane-1,3-diol
2-Ethylhexane-1,3-diol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004578
Numéro CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité