(±)-2-Éthyl-1-hexanol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C13340200
EHERC13340200EA 67 EUR InStock
EHERC13340200
(±)-2-Éthyl-1-hexanol
(±)-2-Éthyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004746
Numéro CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ATTEINDRE: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité