Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate de 2-éthylhexyle

Fournisseur: EHRENSTORFER

C13342330
EHERC13342330EA 55.3 EUR InStock
EHERC13342330
Nitrate de 2-éthylhexyle
Nitrate de 2-éthylhexyle


Formule: C₈H₁₇NO₃
Numéro CAS: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
ONU: 3139
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité