6-Éthyl-o-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Amino-3-ethyltoluene
C13348000
EHERC13348000EA 80 EUR InStock
EHERC13348000
6-Éthyl-o-toluidine
6-Éthyl-o-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0,969 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007752
Numéro CAS: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité