2-Éthylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13350000
EHERC13350000EA 52.4 EUR InStock
EHERC13350000
2-Éthylphénol
2-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 204.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.0371 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002249
Numéro CAS: 90-00-6
EINECS: 201-958-4
ONU: 3145
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03871
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité