Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C13352000
EHERC13352000EA 43.7 EUR InStock
EHERC13352000
4-Éthylphénol
4-Éthylphénol


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002393
Numéro CAS: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité