o-Éthyltoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C13356200
EHERC13356200EA 67 EUR InStock
EHERC13356200
o-Éthyltoluène
o-Éthyltoluène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009257
Numéro CAS: 611-14-3
EINECS: 210-255-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité