Eugénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C13395000
EHERC13395000EA 76.3 EUR InStock
EHERC13395000
Eugénol
Eugénol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–10 °C
Densité: 1.0652 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008654
Numéro CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité