Farnesol (mélange d'isomères)
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13405000
EHERC13405000EA 78.2 EUR InStock
EHERC13405000
Farnesol (mélange d'isomères)
Farnesol (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₂₆O
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité