4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine
C13463000
EHERC13463000EA 157 EUR InStock
EHERC13463000
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00754193
Numéro CAS: 3740-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité