2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13490000
EHERC13490000EA 59.6 EUR InStock
EHERC13490000
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₇Cl₃O₃
Numéro MDL: MFCD00002646
Numéro CAS: 93-72-1
EINECS: 202-271-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité