Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxyde de fentine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C13602000
EHERC13602000EA 78.2 EUR InStock
EHERC13602000
Hydroxyde de fentine
Hydroxyde de fentine


Formule: C₁₈H₁₆OSn
Point de fusion: 128 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013928
Numéro CAS: 76-87-9
EINECS: 200-990-6
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09875
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité