Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de bis(triphényletain)

Fournisseur: EHRENSTORFER

C13603000
EHERC13603000EA 108 EUR InStock
EHERC13603000
Oxyde de bis(triphényletain)
Oxyde de bis(triphényletain)


Formule: C₃₆H₃₀OSn₂
Numéro MDL: MFCD00003005
Numéro CAS: 1262-21-1
EINECS: 215-025-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité