Ferbame
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Ferric dimethyldithiocarbamate, Ferbam, Iron(III) dimethyldithiocarbamate, Dimethyldithiocarbamic acid Ferric salt
C13640000
EHERC13640000EA 134 EUR InStock
EHERC13640000
Ferbame
Ferbame
Formule: C₉H₁₈FeN₃S₆
Numéro MDL: MFCD00067269
Numéro CAS: 14484-64-1
EINECS: 238-484-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité