Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorescéine sodium

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate

C13750000
EHERC13750000EA 179 EUR InStock
EHERC13750000
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium


Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376,28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité