Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluoroacétamide

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C13760000
EHERC13760000EA 107 EUR InStock
EHERC13760000
Fluoroacétamide
Fluoroacétamide


Formule: C₂H₄FNO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Numéro CAS: 640-19-7
EINECS: 211-363-1
Merck Index: 12,04204
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité