1-Fluoronaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C13794000
EHERC13794000EA 140 EUR InStock
EHERC13794000
1-Fluoronaphtalène
1-Fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₇F
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12.5 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003873
Numéro CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité