Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formiate de tert-butyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C13913305
EHERC13913305EA 80 EUR InStock
EHERC13913305
Formiate de tert-butyle
Formiate de tert-butyle


Formule: C₅H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 762-75-4
EINECS: 212-105-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité