Alcool fulfurylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C13972300
EHERC13972300EA 70.7 EUR InStock
EHERC13972300
Alcool fulfurylique
Alcool fulfurylique
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
ONU: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité