Gemfibrozil
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13999000
EHERC13999000EA 103 EUR InStock
EHERC13999000
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Numéro MDL: MFCD00079335
Numéro CAS: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité