Acide glutarique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C14034500
EHERC14034500EA 76.3 EUR InStock
EHERC14034500
Acide glutarique
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité