Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glutarate de diméthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14034900
EHERC14034900EA 74.4 EUR InStock
EHERC14034900
Glutarate de diméthyle
Glutarate de diméthyle


Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité