5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14057150
EHERC14057150EA 214 EUR InStock
EHERC14057150
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151238
Numéro CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité