Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C14071000
EHERC14071000EA 144 EUR InStock
EHERC14071000
(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
(±)-α-BHC


Formule: C₆H₆Cl₆
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159.5…160 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 319-84-6
EINECS: 206-270-8
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité