n-Hentriacontane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14085500
EHERC14085500EA 155 EUR InStock
EHERC14085500
n-Hentriacontane
n-Hentriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048745
Numéro CAS: 630-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité