n-Heptacosane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14122300
EHERC14122300EA 134 EUR InStock
EHERC14122300
n-Heptacosane
n-Heptacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Point d'ébullition: 442 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59.5 °C
Densité: 0.7796 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009862
Numéro CAS: 593-49-7
EINECS: 209-792-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité