Acide Margarique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C14122600
EHERC14122600EA 85.6 EUR InStock
EHERC14122600
Acide Margarique
Acide Margarique
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002751
Numéro CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité