1-Heptadécanol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
C14122700
EHERC14122700EA 91.2 EUR InStock
EHERC14122700
1-Heptadécanol
1-Heptadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
MW: 256,47 g/mol
Point d'ébullition: 308.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002822
Numéro CAS: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité