Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C14123500
EHERC14123500EA 70.7 EUR InStock
EHERC14123500
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane


Formule: C₁₆H₃₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008856
Numéro CAS: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité