Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide heptanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C14126700
EHERC14126700EA 59.6 EUR InStock
EHERC14126700
Acide heptanoïque
Acide heptanoïque


Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004426
Numéro CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité