Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Enantate d'éthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate

C14126800
EHERC14126800EA 63.3 EUR InStock
EHERC14126800
Enantate d'éthyle
Enantate d'éthyle


Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009538
Numéro CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité