Enantate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
C14126900
EHERC14126900EA 67 EUR InStock
EHERC14126900
Enantate de méthyle
Enantate de méthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009537
Numéro CAS: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
Merck Index: 12,04695
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité