3-Heptanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C14127700
EHERC14127700EA 67 EUR InStock
EHERC14127700
3-Heptanone
3-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité