Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Heptanone

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C14127800
EHERC14127800EA 70.7 EUR InStock
EHERC14127800
4-Heptanone
4-Heptanone


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.8116 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009403
Numéro CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
ONU: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité